おすすめの製品
外径
20 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- Used to attach aluminum seals to bottles and vials with a crimp/serum finish
- Cushioned ergonomic handle reduces hand fatigue
- Labeled for quick size identification
- Polished crimping jaws provide consistent sealing
- 2 year warranty
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック