安全性情報
33195
Supelco
クリンパー
Hand crimper, for use with 11mm crimp seals, pkg of 1 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
包装
pkg of 1 ea
適合性
for use with 11mm crimp seals
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Supelcoハンディクリッパーは、一貫して信頼性の高いシーリングが可能であるため、毎回確実にバイアルを密閉できます。耐久性が高く、長期間使用できるよう、高品質な構造が設計されており、スムースで簡易な操作が可能になっています。
アプリケーション
Hand crimper may be used to seal a glass vial containing MeOH, for high-performance liquid chromatography-diode array detection (HPLC-DAD) analysis, during polyurethanes (PUs) analysis and clean-up, in an experimental study done in order to develop, optimise and apply PU as new polymeric phases for stir bar sorptive extraction.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
N R Neng et al.
Journal of chromatography. A, 1171(1-2), 8-14 (2007-10-12)
In this contribution, polyurethane foams are proposed as new polymeric phases for stir bar sorptive extraction (SBSE). Assays performed for polyurethane synthesis demonstrated that four series of formulations (P(1), P(2), P(3) and P(4)) present remarkable stability and excellent mechanical resistance