Merck
33182-U
Supelco
ハンドデキャッパー
for use with 13mm crimp seals, pkg of 1 ea
別名:
Manual Vial Cap Remover
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
詳細
Hand decapper
包装
pkg of 1 ea
適合性
for use with 13mm crimp seals
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3