Merck
27452
Supelco
PTFE/シリコン製セプタム付きクリンプシール
silver aluminum seal (open center), seal diam. 13 mm, PTFE/silicone septum, pkg of 100 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
PTFE/silicone septum
silver aluminum seal (open center)
特徴
closure type crimp seal
open center crimp seal, 13 mm
包装
pkg of 100 ea
シール直径
13 mm
セプタム厚
0.040 in. ± 0.005 in.
フィッティング
thread for 13
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)