安全性情報
27539
Supelco
セプタム、PTFE/シリコン
blue PTFE/white silicone, diam. × thickness 20 mm × 0.75 mm, pkg of 100 ea
別名:
PK100 20MM PTFE/SILICONE SEPTA, .030IN THICK
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
PTFE face
silicone body
包装
pkg of 100 ea
パラメーター
250 °C temp. limit
直径×厚み
20 mm × 0.75 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Vial septa are available in a variety of materials. Septa are selected based on the chemical properties of the sample and the temperature to which the vial will be subjected during the analysis. PTFE/Silicone septa are for use with most organic solvents but chlorosilanes. It has good reseal ability and can withstand a temperature of 250°C.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
27539-SAMPLE:
27539:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1