物質
blue PTFE face
blue PTFE/white silicone
white silicone body
包装
pkg of 100 ea
パラメーター
250 °C max. temp.
外径
22 mm
直径×厚み
22 mm × 0.060 in.
適合性
for use with 20, 40, 60 mL vial
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Vial septa are available in a variety of materials and the septa are selected based on the chemical properties of the sample and the temperature to which the vial will be subjected during the analysis. PTFE/Silicone is used with most organic solvents. PTFE/Silicone is not for use with chlorosilanes. It has good resealability and can withstand a temperature of 250°C.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック