物質
black phenolic hole cap
サイズ
24-400
特徴
autoclavable
closure type black phenolic hole cap
包装
pkg of 100 ea
パラメーター
149 °C temp. limit
直径× H
26 mm × 12 mm
穴径
14 mm
フィッティング
thread for 24-400
適合性
for use with 20 or 40 mL vial with 24-400 thread
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Screw caps (black phenolic hole cap, for use with 20 or 40 mL vial with 24-400 thread) are available as hole caps for use with sealing septa. Caps are offered in phenolic resin. Phenolic hole caps can withstand a maximum temperature of 149°C.
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック