Merck
27028-U
Supelco
バイアル、透明ガラス製、スクリュートップ、目盛り付き(バイアルのみ)
volume 40 mL, thread for 24-400, pkg of 100 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
物質
clear glass vial (with graduations)
詳細
cap not included
特徴
closure type screw top vial
graduated
包装
pkg of 100 ea
外径 × H
29 mm × 82 mm
容量
40 mL
フィッティング
thread for 24-400
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Vials, clear glass, screw top, graduated (vial only, volume 40 mL) are suitable basically to inject samples from an autosampler. Autosampler needle pierces through the cap during injection and withdraws the required aliquots of sample from the vials. The threads on the standard vials are 24-400.
法的情報
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)