安全性情報
27521
Supelco
バイアル、穴開きキャップ付きスクリュートップ、目盛り付き、組立済み
volume 40 mL, clear glass vial, O.D. × H 29 mm × 82 mm, thread for 24-400, PTFE/silicone septum
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
PTFE/silicone septum
black phenolic cap
clear glass
clear glass vial
特徴
closure type black phenolic hole cap
closure type screw top vial
包装
pkg of 100 ea
外径 × H
29 mm × 82 mm
容量
40 mL
フィッティング
thread for 24-400
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type.
Hole cap is black phenolic.
Septum is blue PTFE on white silicone.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)