安全性情報
27526
Supelco
バイアル、穴開きキャップ付きスクリュートップ、目盛り付き、組立済み
volume 22 mL, clear glass vial, thread for 20-400, O.D. × H 23 mm × 85 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
barrier liner (silicone bonded to aluminum)
black phenolic cap
clear glass
clear glass vial
特徴
closure type black phenolic hole cap
closure type screw top vial
包装
pkg of 100 ea
外径 × H
23 mm × 85 mm
容量
22 mL
フィッティング
thread for 20-400
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Hole cap is black phenolic.
Septum is silicone bonded to aluminum.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)