物質
F217/PTFE liner
green melamine resin solid cap
サイズ
20-400
特徴
closure type screw thread, green melamine solid cap, PTFE liner
包装
pkg of 100 ea
パラメーター
49 °C temp. limit
フィッティング
thread for 20-400
適合性
for use with 22 mL vial with 20 mm thread
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
緑色の熱硬化プラスチック製キャップ(F-217 PTFEライナー付き)は、非常に幅広い化学物質に対応でき、プラスチック製の蓋の中で最も高温耐性が高いことが知られています。緑色によりPTFEライナーを簡単に識別できます。裏にF-217スポンジが付いているPTFEライナーは室温でのほぼあらゆる化学物質からの攻撃に耐え、透湿率の低い密閉シールには匂いや衝撃からの復元力があります。F-217は、2枚のLDPE(低密度ポリエチレン)の固体層の間に低密度フォームコアを持ちます。このF-217/PTFEライン付きキャップの用途の例としては、分析ラボのサンプル、高純度化学物質、強酸溶媒、環境サンプル、医薬品、および診断用試薬などが挙げられます。
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック