物質
PTFE/rubber liner
black phenolic cap (with rubber liner)
詳細
with rubber liner, phenolic
無菌性
non-sterile
特徴
class A
包装
case of 144 ea
メーカー/製品名
Kimble® 73802-22400
フィッティング
22-400 thread
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Class A Caps with PTFE-Faced Rubber Liners highly resistant to temperature and steam during autoclaving
- Specially formulated phenolic cap material
- Autoclavable
- White rubber liners
- Excellent for general laboratory use
法的情報
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)