Merck
Z190543
Sigma-Aldrich
液体シンチレーション用バイアル(スクリューキャップ装着済)
urethane foam-filled high-density polyethylene cap, liner (Poly-Seal cone), pkg of 500 ea
別名:
Scintillation Counting Vials
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121806
NACRES:
NB.11
物質
clear glass vial
liner (Poly-Seal cone)
urethane foam-filled high-density polyethylene cap
特徴
closure type screw top vial
closure type white polyethylene cap
包装
pkg of 500 ea
サイズ
28 mm × 61 mm
容量
20 mL
フィッティング
thread for 22-400
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type,in order to prevent contamination.
Reliable Wheaton "180" brand low-potassium glass. White 22 mm caps have tops suitable for writing. Vials with caps attached are packed in individual cells in trays of 100.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)