Merck
Z190535
Supelco
液体シンチレーション用バイアル(スクリューキャップ装着済)
white polypropylene cap, metal foil liner, pkg of 500 ea
別名:
Scintillation Counting Vials
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121806
NACRES:
NB.11
物質
clear glass vial
metal foil liner
white polypropylene cap
特徴
closure type screw top vial
closure type white polypropylene cap
包装
pkg of 500 ea
サイズ
28 mm × 61 mm
容量
20 mL
フィッティング
thread for 22-400
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type,in order to prevent contamination.
Reliable Wheaton "180" brand low-potassium glass. White 22 mm caps have tops suitable for writing. Vials with caps attached are packed in individual cells in trays of 100.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Laura G Wilkinson et al.
Plant methods, 13, 67-67 (2017-08-22)
Seed development in the angiosperms requires the production of a female gametophyte (embryo sac) within the ovule. Many aspects of female reproductive development in cereal crops are yet to be described, largely due to the technical difficulty in obtaining phenotypic