安全性情報
03999
Supelco
Scintillation cocktail
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116105
NACRES:
NA.21
フォーム
liquid
品質水準
屈折率
n20/D 1.529
密度
0.986 g/mL at 20 °C
アナリシスノート
  • Volume size: 10.0 ml
  • Background: < 30 cpm
  • Counting efficiency (tSIE, 3H Eff.): >590 (>51.0%)
  • Maximum capacity at 20°C (above these limits gel formation occurrs):
water: 1.60 ml
0.1 M PBS buffer: 1.60 ml
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
109.4 °F - closed cup
引火点(℃)
43 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
03999-VAR:
03999-5L:
03999-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Shuchen Gu et al.
Molecular cancer, 8, 114-114 (2009-12-02)
Membrane androgen receptors (mAR) have been implicated in the regulation of cell growth, motility and apoptosis in prostate and breast cancer. Here we analyzed mAR expression and function in colon cancer. Using fluorescent mAR ligands we showed specific membrane staining
M Kaneda et al.
Journal of experimental botany, 62(6), 2063-2077 (2011-01-18)
The primary inflorescence stem of Arabidopsis thaliana is rich in lignified cell walls, in both vascular bundles and interfascicular fibres. Previous gene expression studies demonstrated a correlation between expression of phenylpropanoid biosynthetic genes and a subset of genes encoding ATP-binding