物質
clear glass vial
特徴
closure type screw top vial
包装
pkg of 500 ea
外径 × H
28 mm × 57.5 mm
容量
20 mL
フィッティング
thread for 22-400
詳細
オートクレーブ対応で維持管理が容易。バイアルを使用して保管、または汚染防止のため封止タイプとして使用。
アプリケーション
- 液体シンチレーションバイアル用の黒色キャップの利点:Analytical Biochemistry 誌に掲載されたこの研究では、分析化学における液体シンチレーションバイアル用の黒色キャップの使用の利点について論じています。Peinter と Gezing による研究では、黒色キャップがバックグラウンドノイズを大幅に低減し、シンチレーション計数の精度を高めることが強調されており、生化学研究における精密な放射性サンプル分析に理想的であることが示されています。(Painter & Gezing, 1974)。
関連製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック