Merck
Z376817
Sigma-Aldrich
シンチレーションバイアル、汎用
polyethylene
別名:
Scintillation Vials
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.11
物質
polyethylene
無菌性
non-sterile
包装
pkg of 1000 ea
メーカー/製品名
Simport S207
バイアルサイズ
16 mm × 57 mm
容量
6.5 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
汎用ビンは、液体シンチレーションカウント、ガンマカウント、クロマトグラフィー、試料貯蔵、および培養に使用できます。LKBおよびPackard Varisetteカウンターに適合。ビンは、キャップをカチッとはめるとしっかり密封されます。キャップを取り外すには1/4ねじるだけで済むため、キャップを引っ張ることによる流出の可能性が減少します。ポリエチレンビンにはポリプロピレン製キャップが付属し、ポリプロピレン製ビンにはポリエチレン製キャップが付属しています。