Merck
V8255
Supelco
Liquid scintillation vials, glass
volume 20 mL, vial size 28 mm × 61 mm , with cap, Cap: 22mm urea with metal foil liner. (caps packed separately), pkg of 500 ea
別名:
Glass Vials for Scintillation Counting
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
NACRES:
SB.32
物質
glass vial
metal foil liner
polypropylene cap
品質水準
特徴
closure type screw top vial
closure type white urea cap
包装
pkg of 500 ea
バイアルサイズ
28 mm × 61 mm , with cap
容量
20 mL
フィッティング
thread for 22-400
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Wheaton 180 brand low-potassium glass yielding consistent low backgrounds and high UV transmission. White caps fit tightly and can be written on.
包装
バイアルは、100トレ-単位で個別にシュリンク包装されています。
キャップは、別トレ-に100袋単位で包装されています。