物質
red polypropylene rack
特徴
positions 50 vials per rack
包装
pkg of 5 ea
ラックL × W × H
336 mm × 175 mm × 30 mm
ウェル開口部
30.0 mm
適合性
for use with 29 mm diameter vial (50 vials per rack)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
スクリューキャップビンとクリンプシールキャップビンに入れた試料を経済的かつ便利に保存します。空の状態でも満杯の状態でも、積み重ねることができます。120°Cでオートクレーブ処理が可能です。各ケースに5個のラックが入っています。
法的情報
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Automated discovery of novel drug formulations using predictive iterated high throughput experimentation.
Filippo C
PLoS ONE, 5 (1), 8546-8546 (2010)