安全性情報
27379
Supelco
バイアル、スクリュートップ、透明ガラス製(キャップは付属しません)
volume 40 mL, clear glass vial, thread for 24-400, pkg of 100 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
clear glass vial
特徴
closure type screw top vial
包装
pkg of 100 ea
外径 × H
27.5 mm × 95 mm
容量
40 mL
フィッティング
thread for 24-400
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
資料
Validate urine sample cleanup with HLB SPE for opioid analysis via LC-MS/MS using the Supel Swift HLB 96-well plate.