Merck
23188
Supelco
EPAバイアル、白色ポリプロピレン製ネジ上部穴キャップ、洗浄済みおよび組立て済み
volume 40 mL, clear glass vial, vial O.D. × H 29 mm × 82 mm, pkg of 72 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
PTFE/silicone septa (Thickness: 0.125")
clear glass vial
white polypropylene cap
特徴
closure type screw top vial
closure type white polypropylene hole cap
包装
pkg of 72 ea
バイアル外径 × H
29 mm × 82 mm
容量
40 mL
フィッティング
thread for 24-414
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
各バイアルは、US EPAのプロトコールBに従って洗浄済みです。洗浄手順は以下のとおりです。
1. 実験室用の無リン洗剤とお湯で容器を洗浄します。
2. 大量の水道水で容器を3回すすいで洗剤を除去します。
3. 有機化合物を含まないASTM タイプI規格の水で3回すすぎます。
4. 容器をオーブンで乾燥させます。
5. 汚染されない密閉系の中で容器を室温まで冷まします。
6. 容器にキャップをします。
洗浄後、これらのバイアルをタイプ1ホウケイ酸ガラス(本体)、PTFE/シリコン製セプタム、ポリプロピレン製キャップを用いて組み立てます。バイアル本体は透明ガラス製と褐色ガラス製のいずれかをお選び頂けます。どのバイアルにも、穴開きキャップと褐色/白色PTFE/シリコン製セプタムが付属しています。
EPA規格40 mlバイアルは、分析証明書およびサンプル内容を識別するのに使用するラベルと共にお届けします。できるだけ清浄な状態でお届けできるように、バイアルは洗浄後シュリンク包装してあります。
アプリケーション
EPAバイアルは、GC/MSによる分析を行うために飲料水中の臭気の固相微量抽出(SPME)時に使用されています。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Solid Phase Microextraction of Odors in Drinking Water, for Analysis by GC/MS.
Sigma data null
Dana Marder et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 1136, 121911-121911 (2019-12-11)
Dry blood spot (DBS), a micro whole-blood sampling technique, enables rapid and self-blood collection; it is stable and economical. Currently, DBS filters require various sample preparation procedures specifically tailored for the target compounds, which are followed by GC-MS or LC-MS