Merck
27057
Supelco
スクリューキャップ, ポリプロピレン製, 穴開き
black polypropylene hole cap, for use with 20, 40, or 60 mL vial with 24-400 thread, pkg of 100 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
black polypropylene hole cap
サイズ
24-400
特徴
autoclavable
closure type black polypropylene hole cap
包装
pkg of 100 ea
パラメーター
135 °C temp. limit
直径× H
26 mm × 12.2 mm
穴径
15 mm
フィッティング
thread for 24-400
適合性
for use with 20, 40, or 60 mL vial with 24-400 thread
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
セプタムは付属しません。
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)