Merck
23703-U
Supelco
バイアル、スクリュートップ、透明ガラス製(キャップは付属しません)
volume 60 mL, clear glass vial, thread for 24-400, pkg of 144 ea
別名:
Clear glass screw top vials
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
物質
clear glass vial
認証
suitable for GB 31604.35-2016
suitable for ISO 25101
法規制遵守
suitable for FDA C-010.02
特徴
closure type screw top vial
包装
pkg of 144 ea
外径 × H
27.5 mm × 140 mm
容量
60 mL
フィッティング
thread for 24-400
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)