Merck
27182
Supelco
バイアル、スクリュートップ、PTFEライナー付き硬質Thermosetキャップ(緑色)付き、組立済み、100本入り
volume 40 mL, amber glass vial, O.D. × H 29 mm × 82 mm, thread for 24-400
別名:
PK100 40ML琥珀色バイアル、スクリュートップ、PTFEライナー付き硬質キャップ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
F217/PTFE cap liner
PTFE liner
amber glass vial
green melamine resin cap (solid-top)
特徴
closure type green melamine solid-top cap
closure type screw top vial
包装
pkg of 100 ea
外径 × H
29 mm × 82 mm
容量
40 mL
フィッティング
thread for 24-400
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)