物質
amber glass vial
black phenolic cap (open-top)
tan PTFE/silicone septum
特徴
closure type black phenolic hole cap
closure type screw top vial
包装
pkg of 100 ea
外径 × H
27.5 mm × 95 mm
容量
40 mL
フィッティング
thread for 24-400
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
バイアルは、基本的にオートサンプラーからサンプルを注入するのに適しています。2 mLバイアルがより一般的に使用されますが、さまざまなサイズで利用できます。オートサンプラーの針は、注入中にキャップを突き通し、必要なアリコート(分量)のサンプルをバイアルから抜き取ります。琥珀色のガラスバイアル(容量40 mL、外径 x 高さ27.5 mm x 95 mm)は、調査中の高感度検体が紫外線に曝露されるのを防止するのに役立ちます。標準的なバイアルのねじ山(スレッド)は24~400です。フェノール製キャップはオートクレーブ滅菌可能であり、最高149°Cの温度に耐えられます。黄褐色のPTFE/シリコーンセプタムは、スクリュートップのバイアルに合うサイズです。ほとんどの有機物(貫通されるまで)との使用に適していますが、クロロシランとの使用はお勧めできません。
置換部
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)