Merck
27188-U
Supelco
セプタム、褐色PTFE/シリコン
white tan PTFE/silicone, diam. × thickness 22 mm × 0.100 in., for use with 20, 40 or 60 mL vial, pkg of 100 ea
別名:
褐色 PTFE/シリコンシール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
物質
white tan PTFE/silicone
包装
pkg of 100 ea
パラメーター
250 °C temp. limit
外径
22 mm
直径×厚み
22 mm × 0.100 in.
適合性
for use with 20, 40 or 60 mL vial
for use with screw cap, 24-400
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Astrid Leiva et al.
Animals : an open access journal from MDPI, 9(11) (2019-11-17)
Costa Rican animal feed production is continually growing, with approximately 1,238,243 metric tons produced in 2018. Production-wise, pet cat and dog food are in fifth place (about 41,635 metric tons per year) amongst animal feeds, and it supplies up to