Merck
27004
Supelco
バイアル、スクリュートップ、PTFEライナー付き硬質Thermosetキャップ(緑色)付き、組立済み、100本入り
volume 22 mL, amber glass vial, O.D. × H 23 mm × 85 mm, thread for 20-400
別名:
PK100 22ML琥珀色バイアル、スクリュートップ、PTFEライナー付き硬質キャップ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
F217/PTFE cap liner
PTFE liner
amber glass vial
green melamine resin cap (solid-top)
特徴
closure type green melamine solid-top cap
closure type screw top vial
包装
pkg of 100 ea
外径 × H
23 mm × 85 mm
容量
22 mL
フィッティング
thread for 20-400
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
GC/MS/MSを用いた残留分析のための血清のデカンテーションで使用されました。 また、塩化オキサリルのジオキサン溶液とZnやMgなどの陽性金属との反応を調べる際の反応用容器および展開用容器として使用されました。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Zn-Mediated Reduction of Oxalyl Chloride Forming CO and Its Application in Carbonylation Reactions.
Markovic?, Martin, et al.
Organic Letters, 17.22, 5618-5621 (2015)
Human maternal and umbilical cord blood concentrations of polybrominated diphenyl ethers.
Foster, Warren G., et al.
Chemosphere, 84.10, 1301-1309 (2011)