Merck
27088-U
Supelco
バイアル、スクリュートップ、褐色ガラス(キャップは付属しません)
volume 15 mL, amber glass vial, thread for 18-400, pkg of 100 ea
別名:
Amber Glass Screw Vials
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
物質
amber glass vial
特徴
closure type screw top vial
包装
pkg of 100 ea
外径 × H × 内径
21 mm × 70 mm × 12 mm
容量
15 mL
フィッティング
thread for 18-400
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)