Merck
27008
Supelco
バイアル、フェノール樹脂製穴開きキャップ付きスクリュートップ、組立済み
volume 15 mL, amber glass vial, O.D. × H 21 mm × 70 mm, tan PTFE/silicone septum
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
amber glass vial
black phenolic cap (open-top)
tan PTFE/silicone septum
特徴
closure type black phenolic hole cap
closure type screw top vial
包装
pkg of 100 ea
外径 × H
21 mm × 70 mm
容量
15 mL
フィッティング
thread for 18-400
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
バイアルは、基本的にオートサンプラーからサンプルを注入するのに適しています。オートサンプラーの針は、注入中にキャップを突き通し、必要なアリコート(分量)のサンプルをバイアルから抜き取ります。多くのオートサンプラーでスクリュートップガラスバイアルが使用されています。琥珀色ガラスはサンプルをUV光への露出から保護してくれます。標準的なバイアルのねじ山(スレッド)は18~400です。フェノール樹脂製オープントップキャップおよび褐色PTFE/シリコンセプタムを含んでいます。ほとんどの有機溶媒(開封まで)に適しておりますが、クロロシラン類との使用には推奨しません。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)