Merck
33313-U
Supelco
ヒーターブロック, 28 mm径バイアル用
for use with 28 mm diameter vials
別名:
Heater block
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
NACRES:
NB.21
テクニック
solid phase microextraction (SPME): suitable
L × W × H
3.75 in. × 2.9 in. × 2.0 in.
アプリケーション
food and beverages
適合性
for use with 28 mm diameter vials
for use with 40 mL vials ~ Device: Alumimun block
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
匂い物質やその他の揮発性物質をヘッドスペ-スSPMEで捕集する際に行なうバイアルの加熱や撹拌に適したアルミニウム製ブロックです。40 mLバイアルを6本まで保持することができます。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)