Merck
27159
Supelco
バイアル、フェノール樹脂製穴開きキャップ付きスクリュートップ、組立済み
volume 15 mL, clear glass vial, O.D. × H 21 mm × 70 mm, tan PTFE/silicone septum
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
black phenolic cap (open-top)
clear glass vial
tan PTFE/silicone septum
特徴
closure type black phenolic hole cap
closure type screw top vial
包装
pkg of 100 ea
外径 × H
21 mm × 70 mm
容量
15 mL
フィッティング
thread for 18-400
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Anna Banel et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 399(9), 3299-3303 (2010-11-26)
In this study, a procedure was developed to determine short-chain alkane monocarboxylic acids (SCMAs) in aqueous samples using headspace solid-phase microextraction (HS-SPME) followed by gas chromatography (GC) coupled with mass spectrometry (MS). A Stabilwax-DA capillary column (30 m × 0.32-mm
Stable hydrogen-isotope analysis of methyl chloride emitted from heated halophytic plants.
Markus G
Atmospheric Environment, 62, 584-592 (2012)
Determination of glyphosate and (aminomethyl) phosphonic acid in soil, plant and animal matrixes, and water by capillary gas chromatography with mass-selective detection.
Alferness P and Iwata Y.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 42 (12), 2751-2759 (1994)