安全性情報
27148
Supelco
バイアル、フェノール樹脂製穴開きキャップ付きスクリュートップ、組立済み
volume 7 mL, clear glass vial, O.D. × H 17 mm × 60 mm, tan PTFE/silicone septum
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
black phenolic cap (open-top)
clear glass vial
tan PTFE/silicone septum
特徴
closure type black phenolic hole cap
closure type screw top vial
包装
pkg of 100 ea
外径 × H
17 mm × 60 mm
容量
7 mL
フィッティング
thread for 15-425
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Vials (volume 7 mL, clear glass vial, O.D. × H 17 mm × 60 mm, tan PTFE/silicone septum) are suitable basically to inject samples from an autosampler. Autosampler needle pierces through the cap during injection and withdraws the required aliquots of sample from the vials. Caps are made from phenolic resin. Solid phenolic caps withstand a maximum temperature of 205°C.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)