物質
white tan PTFE/silicone
包装
pkg of 100 ea
パラメーター
250 °C temp. limit
250 °C temp. limit
外径
13 mm
直径×厚み
13 mm × 0.060 in.
適合性
for use with 7 mL vial
for use with screw cap, 15-425
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Septa, tan PTFE/silicone may be used in headspace solid-phase microextraction (SPME) (lyophilized aqueous extract).
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Volatile composition of Catharanthus roseus (L.) G. Don using solid-phase microextraction and gas chromatography/mass spectrometry.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 49.3 , 674-685 (2009)