物質
clear glass vial
特徴
closure type screw top vial
包装
pkg of 100 ea
外径 × H × 内径
21 mm × 70 mm × 12 mm
容量
15 mL
フィッティング
thread for 18-400
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
この化合物は同位体分析用大気水蒸気を決定するための蒸気トラップで使用されています。さらに、リノール酸メチルエステルを添加した凍結乾燥ニワトリ筋原線維の酸化の測定においてガスクロマトグラフィ/質量分析(GC/MS)法と組み合わせた固相微量抽出(SPME)でも使用されています。
アプリケーション
必要ですが提供されていません
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
A rapid method for the sampling of atmospheric water vapour for isotopic analysis.
Rapid Communications in Mass Spectrometry, 24.1, 103-108 (2010)
Solid phase microextraction- gas chromatography for quantifying headspace hexanal above freeze-dried chicken myofibrils.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 51.15, 4185-4190 (2003)
Chromatograms
GC Analysis of Phthalate Esters in Corn Oil (Spiked) on SLB®-5ms after SPME with a 100 μm PDMS Fiber
suitable for GC, application for SPMEライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)