Merck
27020
Supelco
穴を開けられるPTFE/シリコーンセプタムとスクリューキャップとの組合せ
black polypropylene hole cap, thread for 18-400, PTFE/silicone, septum thickness 1.5 mm, for use with 15 mL vial, pkg of 100 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
PTFE/silicone
black polypropylene hole cap
特徴
closure type black polypropylene hole cap
包装
pkg of 100 ea
セプタム厚
1.5 mm
フィッティング
thread for 18-400
適合性
for use with 15 mL vial
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
固相マイクロ抽出(SPME)法で揮発性物質を採取するための新鮮な植物性素材の切断および保管に使用される場合があります。液体クロマトグラフィー-タンデム質量分析(LC-MS/MS)法でヒト血清中のビスフェノールA、4-t-オクチルフェノール、および4-ノニルフェノールを定量するためにも使用されます。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Bisphenol A, 4-t-octylphenol, and 4-nonylphenol determination in serum by Hybrid Solid Phase Extraction?Precipitation Technology technique tailored to liquid chromatography?tandem mass spectrometry.
Asimakopoulos, Alexandros G., and Nikolaos S. Thomaidis.
Journal of Chromatography. B, Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences, 986, 85-93 (2015)
Electroantennographic responses of the small chestnut weevil Curculio sayi (Coleoptera: Curculionidae) to volatile organic compounds identified from chestnut reproductive plant tissue.
Keesey, Ian W., et al.
Environmental Entomology, 41.4, 933-940 (2012)