Merck
27165
Supelco
スクリューキャップ、フェノール樹脂製、穴開き
black phenolic hole cap, for use with 15 mL vial with 18-400 thread, pkg of 100 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
black phenolic hole cap
スレッドサイズ
18-400
特徴
autoclavable
closure type black phenolic hole cap
包装
pkg of 100 ea
パラメーター
149 °C temp. limit
直径× H
20 mm × 11.3 mm
穴径
12 mm
フィッティング
thread for 18-400
適合性
for use with 15 mL vial with 18-400 thread
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
スクリューキャップは、シール隔壁とともに使用する穴開きキャップとして利用できます。フェノール系穴開きキャップは最高149°Cの温度に耐えられます。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)