Merck
27194
Supelco
Septa, Thermoseal®, pkg 100
High temperature PTFE/silicone, diam. × thickness 16 mm × 0.100 in., for use with 15mL vial
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
burnt orange PTFE/silicone septa
包装
pkg of 100 ea
パラメーター
260 °C temp. limit
外径
16 mm
直径×厚み
16 mm × 0.100 in.
適合性
for use with 15mL vial
for use with screw cap, 18-400
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Septa may be used in headspace solid-phase microextraction (SPME) (lyophilized aqueous extract).
法的情報
Thermoseal is a registered trademark of Thermoseal, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Volatile composition of Catharanthus roseus (L.) G. Don using solid-phase microextraction and gas chromatography/mass spectrometry.
De Pinho, P. Guedes, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 49.3, 674-685 (2009)