物質
red PTFE/silicone
包装
pkg of 100 ea
パラメーター
250 °C temp. limit
外径
9 mm
直径×厚み
9 mm × 1.0 mm
フィッティング
thread for 9 mm
適合性
for use with 2mL vial with 9mm thread
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)