Merck
27279
Supelco
PTFE/シリコン製セプタム、スリット入り
red PTFE/white silicone (with slit), diam. × thickness 10 mm × 0.040 in., pkg of 100 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
red PTFE/white silicone (with slit)
詳細
septum type: PTFE/silicone with slit
包装
pkg of 100 ea
パラメーター
250 °C temp. limit
外径
10 mm
直径×厚み
10 mm × 0.040 in.
適合性
for use with 2 mL vial - large opening
for use with hole cap, 10/425 thread
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • PTFE/Silicone vial septa are available with a slit which provides a secure seal and also allows for easy penetration of the autosampler needle.
  • For use with most organic solvents. Even though the PTFE is pierced, septa will still have the silicone compatibility.
その他情報
27279 --> material nos. 27279 (100pk) & 27280-U (1000pk).
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)