安全性情報
27262
Supelco
穴を開けられるPTFE/シリコーンセプタムとスクリューキャップとの組合せ
black polypropylene hole cap, thread for 8-425, PTFE/silicone, septum thickness 1.5 mm, for use with 2 mL vial (standard opening), pkg of 100 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
PTFE/silicone
black polypropylene hole cap
特徴
closure type black polypropylene hole cap
包装
pkg of 100 ea
セプタム厚
1.5 mm
フィッティング
thread for 8-425
適合性
for use with 2 mL vial (standard opening)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Assembled screw cap may be used to store fresh plant material for collecting volatiles using solid phase microextraction (SPME) technique. It may also be used in liquid chromatography–tandem mass spectrometry (LC–MS/MS) method performed for determining bisphenol A, 4-t-octylphenol and 4-nonylphenol in human blood serum.
特徴および利点
セプタムとキャップは、組み立て済みで、コンポーネントが配送中に損傷を受けないように、物理的にしっかり固定するように設計されています。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Bisphenol A, 4-t-octylphenol, and 4-nonylphenol determination in serum by Hybrid Solid Phase Extraction?Precipitation Technology technique tailored to liquid chromatography?tandem mass spectrometry.
Asimakopoulos, Alexandros G., and Nikolaos S. Thomaidis.
Journal of Chromatography. B, Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences, 986, 85-93 (2015)
Electroantennographic responses of the small chestnut weevil Curculio sayi (Coleoptera: Curculionidae) to volatile organic compounds identified from chestnut reproductive plant tissue.
Keesey, Ian W., et al.
Environmental Entomology, 41.4, 933-940 (2012)