Merck
507601
Supelco
Vial, Chromacol
volume 2 mL, clear glass vial, O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 4.6 mL/ft, thread for 8-425, Chromacol 2-SV, pkg of 100 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
clear glass vial
特徴
closure type screw top vial
vial type screw top
包装
pkg of 100 ea
メーカー/製品名
Chromacol 2-SV
外径 × H × 内径
12 mm × 32 mm × 4.6 mL/ft
容量
2 mL
フィッティング
thread for 8-425
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)