安全性情報
27023
Supelco
バイアル、透明ガラス製、スクリュートップ、目盛り付き(バイアルのみ)
volume 2 mL, thread for 8-425, pkg of 100 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
clear glass vial (with graduations)
詳細
cap not included
特徴
closure type screw top vial
graduated
包装
pkg of 100 ea
外径 × H × 内径
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
容量
2 mL
フィッティング
thread for 8-425
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Vials are suitable basically to inject samples from an autosampler. Autosampler needle pierces through the cap during injection and withdraws the required aliquots of sample from the vials. Screw top vials are used on many autosamplers. They are made from clear glass and include graduations.
適合性
Autosampler compatibility:
Agilent
Agilent 1050
Hitachi
AS-1000, AS-2000, AS-4000
L7200/L7250
LEAP Technologies
CTC LC PAL, GC PAL
CombiPAL
HTC PAL/HTS PAL
PerkinElmer
Autosystem/AS-2000/XL
Clarus 500/600
Varian
CP-8410
8100/8200
9100/9090/9095
法的情報
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Electroantennographic Responses of the Small Chestnut Weevil Curculio sayi (Coleoptera: Curculionidae) to Volatile Organic Compounds Identified From Chestnut Reproductive Plant Tissue.
Keesey IW
Environmental Entomology, 41 (4), 933-940 (2012)