Merck
Z115118
Sigma-Aldrich
Vials, screw-top V-Vials® with solid top cap
volume 5 mL, thread for 20-400, diam. × H 20 mm × 65 mm, pkg of 12 ea
別名:
Screw-top V-Vials with Sealed Cap
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
物質
PTFE-faced styrene-butadiene rubber liner
black phenolic solid cap
clear glass vial
特徴
closure type black phenolic solid top cap
closure type screw top vial
包装
pkg of 12 ea
直径× H
20 mm × 65 mm
容量
5 mL
フィッティング
thread for 20-400
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Graduated.
  • Autoclavable borosilicate USP Type 1 glass.
  • PTFE-faced, styrene-butadiene rubber liner.
法的情報
V-Vial is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4