Merck
Z115134
Supelco
Vials, screw top V-Vials® with open-top cap
volume 1 mL, 13-425 thread, diam. × H 13 mm × 44 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
物質
PTFE/silicone cap liner
black phenolic cap
clear glass vial
特徴
closure type black phenolic hole cap
closure type screw top vial
直径× H
13 mm × 44 mm
容量
1 mL
フィッティング
13-425 thread
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
目盛付き。加圧滅菌処理が可能なホウケイ酸塩USPタイプ1ガラス。PTFEコートのゴム製セプタム。
脚注
Wheaton V-バイアルのガラスは、ヒ素とガラス粉末の試験に対するUSPおよびEPのタイプIガラス要件を満たしています。
法的情報
V-Vial is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)