Merck
Z115088
Sigma-Aldrich
Vials, screw-top V-Vials® with solid top cap
volume 2 mL, thread for 15-415, diam. × H 17 mm × 61 mm, pkg of 12 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
物質
PTFE-faced styrene-butadiene rubber liner
black phenolic solid cap
clear glass vial
特徴
closure type black phenolic solid top cap
closure type screw top vial
包装
pkg of 12 ea
キャップサイズ
15-415
直径× H
17 mm × 61 mm
容量
2 mL
フィッティング
thread for 15-415
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type, in order to prevent contamination.
  • Graduated.
  • Autoclavable borosilicate USP Type 1 glass.
  • PTFE-faced, styrene-butadiene rubber liner.
法的情報
V-Vial is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)