Merck
Z106429
Supelco
Black plastic caps
Solid top, PTFE-faced rubber liner, thread for 13-425, pkg of 200 ea
別名:
Protective Plastic Caps
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
物質
PTFE-faced rubber liner
black phenolic cap
特徴
closure type black phenolic solid top cap
包装
pkg of 200 ea
フィッティング
thread for 13-425
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
オートクレーブ処理可能なこのキャップは、製品の安全性を極限まで保証するためにデザインされています。裏打ちは白色スチレンブタジエンゴムをPTFEで上張りしたものです。
It is autoclavable, easy sterilization, is used as a closure type for the containers used to contain substances in order to prevent contamination.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)