Merck
27113
Supelco
バイアル、スクリュートップ、透明ガラス製(キャップは付属しません)
volume 4 mL, clear glass vial (with marking spot), thread for 13-425, pkg of 1000 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
clear glass vial (with marking spot)
詳細
marking spot
特徴
closure type screw top vial
包装
pkg of 1000 ea
外径 × H × 内径
15 mm × 45 mm × 8 mm
容量
4 mL
フィッティング
thread for 13-425
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
It may be used in vapour trap for determining atmospheric water vapour for isotopic analysis. It may also be used in solid phase microextraction (SPME) combined with gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS) method during the determination of the oxidation of freeze-dried chicken myofibrils spiked with methyl linoleate.
適合性
Autosampler compatibility:
Agilent
Agilent 6820/6850/6890N
Hitachi
L7200, L7250
LEAP Technologies
HTS PAL
Shimadzu GC
AOC20i/AOC20
AOC14/AOC17
SIL-HTa/SIL-HTc
SIL-10A/SIL-10Ai/SIL-10Ap
Waters
Alliance
Breeze
717Plus
710/712/715
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Solid phase microextraction- gas chromatography for quantifying headspace hexanal above freeze-dried chicken myofibrils.
Goodridge, Carolyn F., et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 51.15, 4185-4190 (2003)
A rapid method for the sampling of atmospheric water vapour for isotopic analysis.
Peters, Leon I., and Dan Yakir.
Rapid Communications in Mass Spectrometry, 24.1, 103-108 (2010)