Merck
24748
Supelco
15×45 mmバイアル用インサート
volume 0.15 mL, glass insert (with bottom spring), O.D. × H 6 mm × 38 mm, pkg of 100 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
glass insert (with bottom spring)
包装
pkg of 100 ea
外径 × H
6 mm × 38 mm
容量
0.15 mL
適合性
for use with 15x45mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Micro volume vial inserts, when used in conjunction with autosampler vials, allow for maximum sample recovery and easier sample removal. Vial inserts (volume 0.15 mL, glass insert (with bottom spring), O.D. × H 6 mm × 38 mm) allow the use of smaller sample volumes with standard autosampler vials. Inserts should be chosen based on the inner diameter of the vial neck.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)