物質
conical clear glass
包装
pkg of 1000 ea
外径 × H
6 mm × 31 mm
容量
0.1 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Vial inserts for 1.5 mL large opening vials (volume 0.1 mL, clear glass conical) allow the use of smaller sample volumes with standard autosampler vials. Inserts are generally chosen based on the inner diameter of the vial neck. Large opening vials (6.0 mm ID) require a 6 mm OD insert.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック