安全性情報
SU860067
Supelco
1.5 mL大開口ビン用インサート
volume 0.1 mL, conical clear glass, O.D. × H × I.D. 6 mm × 31 mm × 4.6 mm, pkg of × 100 ea
別名:
1.5 mL Vial Inserts
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
物質
conical clear glass
包装
pkg of × 100 ea
外径 × H × 内径
6 mm × 31 mm × 4.6 mm
容量
0.1 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Inserts for 1.5 mL large opening vials are clear glass conical inserts used with CTC LC PAL autosamplers.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)